Ácido 3-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
B5177-1G B5177-5G
TCIAB5177-1GEA 32 EUR
TCIAB5177-1G TCIAB5177-5G
Ácido 3-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC)
3-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Número MDL: MFCD03618453
Núm. CAS: 20776-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de2c36275402346cac32053cad55bf33f25163ab&vid=de2c36275402346cac32053cad55bf33f25163ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C