4-Bromo-3-phenylpyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazole
B5181-200MG
B5181-1G
TCIAB5181-200MGEA
38
EUR
TCIAB5181-200MG
TCIAB5181-1G
4-Bromo-3-phenylpyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-phenylpyrazole
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD09027561 Núm. CAS: 13808-65-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |