9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5183-1G
B5183-200MG
TCIAB5183-1GEA
309
EUR
TCIAB5183-1G
TCIAB5183-200MG
9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3-Bromopropyl)carbazole
Formula:
C₁₅H₁₄BrN MW: 288,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD11164489 Núm. CAS: 84359-61-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |