Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzylammonium bromide
B5185-1G B5185-5G
TCIAB5185-1GEA 30 EUR
TCIAB5185-1G TCIAB5185-5G
Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benzylamine hydrobromide
Formula: C₇H₉N·HBr
MW: 188.07 g/mol
Pto. de fusión: 204°C
Número MDL: MFCD00035434
Núm. CAS: 37488-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %