2-Bromoisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5189-1G B5189-5G
TCIAB5189-1GEA 50 EUR
TCIAB5189-1G TCIAB5189-5G
2-Bromoisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromoisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Número MDL: MFCD07367879
Núm. CAS: 10386-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C