5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5192-1G B5192-5G
TCIAB5192-1GEA 36 EUR
TCIAB5192-1G TCIAB5192-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₄
Número MDL: MFCD05865172
Núm. CAS: 32246-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=944fcd7cfaf5e88dae72a4ee3d20c82179ebe8f0&vid=944fcd7cfaf5e88dae72a4ee3d20c82179ebe8f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %