2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5196-200MG B5196-1G
TCIAB5196-200MGEA 112 EUR
TCIAB5196-200MG TCIAB5196-1G
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₁₆H₂₀S₂Si₂
MW: 332,63 g/mol
Núm. CAS: 139896-65-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C