4'-Butyl-4-iodobiphenyl ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 4-Butyl-4'-iodobiphenyl

B5211-200MG B5211-1G
TCIAB5211-200MGEA 32 EUR
TCIAB5211-200MG TCIAB5211-1G
4'-Butyl-4-iodobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4'-Butyl-4-iodobiphenyl
Formula: C₁₆H₁₇I
MW: 336.22 g/mol
Número MDL: MFCD16619281
Núm. CAS: 199982-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b49b2d8a58d0369a515126397d6ada20a1f507&vid=59b49b2d8a58d0369a515126397d6ada20a1f507&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR