2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
B5213-1G B5213-5G
TCIAB5213-1GEA 41 EUR
TCIAB5213-1G TCIAB5213-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
MW: 285,0330 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094509
Núm. CAS: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd59cc9f6ce03ae1e652373b3aee49cc46d998c6&vid=dd59cc9f6ce03ae1e652373b3aee49cc46d998c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C