1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
B5217-200MG
B5217-1G
TCIAB5217-200MGEA
26
EUR
TCIAB5217-200MG
TCIAB5217-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (por GC)
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194.23 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12761241 Núm. CAS: 1153949-11-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |