9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5221-1G B5221-5G
TCIAB5221-1GEA 38 EUR
TCIAB5221-1G TCIAB5221-5G
9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene
Formula: C₂₅H₁₇Br
Número MDL: MFCD28975087
Núm. CAS: 937082-81-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C