2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B5224-1G B5224-5G
TCIAB5224-1GEA 35 EUR
TCIAB5224-1G TCIAB5224-5G
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 190,9978 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD04037220
Núm. CAS: 443-81-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR