4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5236-1G
B5236-5G
TCIAB5236-1GEA
37
EUR
TCIAB5236-1G
TCIAB5236-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD03411551 Núm. CAS: 625446-22-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |