5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5237-1G
B5237-5G
TCIAB5237-1GEA
30
EUR
TCIAB5237-1G
TCIAB5237-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD11226880 Núm. CAS: 198477-89-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |