Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5241-5G B5241-25G
TCIAB5241-5GEA 41 EUR
TCIAB5241-5G TCIAB5241-25G
Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₅H₂₁Br₂P
Pto. de fusión: 275°C
Número MDL: MFCD00051922
Núm. CAS: 51044-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&vid=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %