N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-(p-toluenesulphonyloxy)-L-proline methyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-trans-4-Tosyloxy-L-proline methyl ester, Boc-Hyp(Tos)-OMe, (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-Methyl 4-(Tosyloxy)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
B5247-200MG
B5247-1G
TCIAB5247-200MGEA
21
EUR
TCIAB5247-200MG
TCIAB5247-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-(p-toluenesulphonyloxy)-L-proline methyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-(p-toluenesulphonyloxy)-L-proline methyl ester
Formula:
C₁₈H₂₅NO₇S MW: 399.46 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02179383 Núm. CAS: 88043-21-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -33.0 to -38.0 deg (C=0.7, CHCL3) |