Antranilato de bencilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5249-1G B5249-5G
TCIAB5249-1GEA 27 EUR
TCIAB5249-1G TCIAB5249-5G
Antranilato de bencilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Antranilato de bencilo
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
Número MDL: MFCD00060605
Núm. CAS: 82185-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&vid=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C