2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1H-indole
B5250-1G B5250-5G
TCIAB5250-1GEA 97 EUR
TCIAB5250-1G TCIAB5250-5G
2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Biphenylyl)indole
Formula: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Número MDL: MFCD00417190
Núm. CAS: 21470-37-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %