6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5251-200MG B5251-1G
TCIAB5251-200MGEA 45 EUR
TCIAB5251-200MG TCIAB5251-1G
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (by HPLC)
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin
Formula: C₂₃H₁₈O₄
MW: 358,39 g/mol
Número MDL: MFCD00016975
Núm. CAS: 909-84-2
EINECS: 213-003-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C