3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5252-1G
B5252-5G
TCIAB5252-1GEA
141
EUR
TCIAB5252-1G
TCIAB5252-5G
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formula:
C₉H₉BrO₄ |
Número MDL:
MFCD00094247 Núm. CAS: 20731-48-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |