2-Bromo-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5254-1G B5254-5G
TCIAB5254-1GEA 113 EUR
TCIAB5254-1G TCIAB5254-5G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 68°C
Número MDL: MFCD00082591
Núm. CAS: 4926-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b7edbd690df8b0b64ab4d2bd752191da3ac71b&vid=e5b7edbd690df8b0b64ab4d2bd752191da3ac71b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %