4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(Benzyloxy)-2-formylphenyl)boronic acid
B5257-200MG
B5257-1G
TCIAB5257-200MGEA
27
EUR
TCIAB5257-200MG
TCIAB5257-1G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Formula:
C₁₄H₁₃BO₄ MW: 256,0616 g/mol |
Número MDL:
MFCD02179486 Núm. CAS: 139962-97-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 107.0 % |