Ácido 3-bromo-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5262-1G B5262-5G
TCIAB5262-1GEA 22 EUR
TCIAB5262-1G TCIAB5262-5G
Ácido 3-bromo-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
Número MDL: MFCD00045840
Núm. CAS: 101084-39-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C