5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5266-1G B5266-5G
TCIAB5266-1GEA 28 EUR
TCIAB5266-1G TCIAB5266-5G
5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Número MDL: MFCD07375143
Núm. CAS: 7752-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&vid=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C