3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5273-1G
B5273-5G
TCIAB5273-1GEA
44
EUR
TCIAB5273-1G
TCIAB5273-5G
3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD11042854 Núm. CAS: 13073-28-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |