2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 2-(4-Bromophenyl)-2-propanol

B5274-1G B5274-5G
TCIAB5274-1GEA 81 EUR
TCIAB5274-1G TCIAB5274-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 85°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11870096
Núm. CAS: 2077-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b87ace876aa95a721d8544b31977d310f9e52b0&vid=4b87ace876aa95a721d8544b31977d310f9e52b0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR