1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol Diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexamethylene Diacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B5278-1G B5278-5G
TCIAB5278-1GEA 85 EUR
TCIAB5278-1G TCIAB5278-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥90.0% (por GC) estabilizado
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Formula: C₁₂H₁₀F₈O₄
Número MDL: MFCD00078412
Núm. CAS: 2264-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1b55b3eedda26d225494176c5b56c68dc4dd84&vid=2dfc1b42879fcfe240c8e4d856a53baa7e01be5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %