Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5279-200MG B5279-1G
TCIAB5279-200MGEA 74 EUR
TCIAB5279-200MG TCIAB5279-1G
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de fusión: 13°C
Densidad: 1,04
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 38259-00-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)