3-Bromo-4-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-2-iodo-5-methylbenzene
B5284-5G B5284-25G
TCIAB5284-5GEA 20 EUR
TCIAB5284-5G TCIAB5284-25G
3-Bromo-4-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. Ebullición: 267°C
Número MDL: MFCD00079718
Núm. CAS: 71838-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&vid=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %