1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5286-1G B5286-5G
TCIAB5286-1GEA 58 EUR
TCIAB5286-1G TCIAB5286-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (por GC)
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Formula: C₁₀H₉IN₂
Número MDL: MFCD04038745
Núm. CAS: 50877-42-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C