Acetato de 2-metoxietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acetato de metilglicol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.1000 8.06061.9025
8.06061.1000EA 101 EUR
8.06061.1000 8.06061.9025
Acetato de 2-metoxietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-metoxietilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008719
Núm. CAS: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06119
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30