3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitropyridine, 3-Bromo-5-nitro-4-pyridinol
B5287-1G
B5287-5G
TCIAB5287-1GEA
71
EUR
TCIAB5287-1G
TCIAB5287-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol
Formula:
C₅H₃BrN₂O₃ MW: 219 g/mol |
Número MDL:
MFCD08692339 Núm. CAS: 31872-65-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |