6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-benzoxazolinone, 6-Bromo-2-benzoxazolone, 6-Bromo-2-hydroxybenzoxazole, 6-Bromobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
B5290-1G B5290-5G
TCIAB5290-1GEA 52 EUR
TCIAB5290-1G TCIAB5290-5G
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Formula: C₇H₄BrNO₂
MW: 214,018 g/mol
Número MDL: MFCD00694727
Núm. CAS: 19932-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C