1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
tert-Butyl 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarboxamide, 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxamide
B5292-1G
B5292-5G
TCIAB5292-1GEA
35
EUR
TCIAB5292-1G
TCIAB5292-5G
1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-carbamoylpiperidine
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₃ MW: 228,2881 g/mol |
Número MDL:
MFCD06658365 Núm. CAS: 91419-49-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 174.0 to 178.0 deg-C |