2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Bromoacetyl)pyrrolidine, 2-Bromo-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
B5307-1G B5307-200MG
TCIAB5307-1GEA 192 EUR
TCIAB5307-1G TCIAB5307-200MG
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (por GC)
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone
Formula: C₆H₁₀BrNO
MW: 192,06 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06800371
Núm. CAS: 90892-09-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %