9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5313-1G B5313-5G
TCIAB5313-1GEA 92 EUR
TCIAB5313-1G TCIAB5313-5G
9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole
Formula: C₂₆H₂₈BrN
Número MDL: MFCD11617971
Núm. CAS: 601454-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3240eff02ecc79b41fa7be58a41b0b17c7bbb1ae&vid=3240eff02ecc79b41fa7be58a41b0b17c7bbb1ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C