(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5315-1G B5315-5G
TCIAB5315-1GEA 67 EUR
TCIAB5315-1G TCIAB5315-5G
(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038376
Núm. CAS: 72679-02-8
EINECS: 276-764-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14f446fb0ce873315ace17c5e87159f86e0c6f2&vid=f14f446fb0ce873315ace17c5e87159f86e0c6f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1,MeOH)