trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans,trans-4'-Butyl-1,1'-bicyclohexane-4-carboxylic acid, trans-4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid
B5317-1G B5317-5G
TCIAB5317-1GEA 86 EUR
TCIAB5317-1G TCIAB5317-5G
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₃₀O₂
MW: 266,43 g/mol
Número MDL: MFCD06797517
Núm. CAS: 89111-63-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 211 to 243 deg-C