3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5321-200MG B5321-1G
TCIAB5321-200MGEA 47 EUR
TCIAB5321-200MG TCIAB5321-1G
3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrI
MW: 359,00 g/mol
Número MDL: MFCD28952954
Núm. CAS: 187275-73-6
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca9135fc34ef4bf4545bdadc9fcec9bc2f07d9d&vid=4ca9135fc34ef4bf4545bdadc9fcec9bc2f07d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C