(1R,2S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1R,2S)-1-Boc-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid, (1R,2S)-1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid, (1R,2S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-ethenylcyclopropanecarboxylic acid
B5322-200MG B5322-1G
TCIAB5322-200MGEA 63 EUR
TCIAB5322-200MG TCIAB5322-1G
(1R,2S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
(1R,2S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042412
Núm. CAS: 159622-10-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=1, MeOH)