2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5325-25G B5325-5G
TCIAB5325-25GEA 177 EUR
TCIAB5325-25G TCIAB5325-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₄BrN
Pto. Ebullición: 265°C
Número MDL: MFCD00052693
Núm. CAS: 103273-01-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %