2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5327-200MG B5327-1G
TCIAB5327-200MGEA 58 EUR
TCIAB5327-200MG TCIAB5327-1G
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
Formula: C₁₃H₆BrF₂I
Núm. CAS: 1499193-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dae8e13f7d9e2bdad7815ef277cea393d10e50f&vid=6dae8e13f7d9e2bdad7815ef277cea393d10e50f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.5 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C