3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5333-5G B5333-25G
TCIAB5333-5GEA 39 EUR
TCIAB5333-5G TCIAB5333-25G
3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Número MDL: MFCD03788719
Núm. CAS: 630125-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %