Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-bromo-4-(trifluorometil)benzoico
B5334-1G B5334-5G
TCIAB5334-1GEA 51 EUR
TCIAB5334-1G TCIAB5334-5G
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Número MDL: MFCD07368837
Núm. CAS: 328-89-2
EINECS: 206-339-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db5b5d39ec7b23c7146d7a1138a4dd83c7db1d2&vid=1db5b5d39ec7b23c7146d7a1138a4dd83c7db1d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %