2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5335-200MG
B5335-1G
TCIAB5335-200MGEA
28
EUR
TCIAB5335-200MG
TCIAB5335-1G
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formula:
C₁₈H₁₄BrFS MW: 361,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD21496340 Núm. CAS: 1030825-20-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |
melting range | max. 5.0 deg-C |