Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
B5337-1G
B5337-5G
TCIAB5337-1GEA
76
EUR
TCIAB5337-1G
TCIAB5337-5G
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético
Formula:
(C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH MW: 272.15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00042492 Núm. CAS: 177952-39-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |