α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5338-5G B5338-25G
TCIAB5338-5GEA 81 EUR
TCIAB5338-5G TCIAB5338-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Número MDL: MFCD09258959
Núm. CAS: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C