3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Boc-amino)thiophene-2-carboxylic acid, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene-2-carboxylic acid, 3-(N-Boc-amino)thiophene-2-carboxylic acid
B5341-1G B5341-5G
TCIAB5341-1GEA 68 EUR
TCIAB5341-1G TCIAB5341-5G
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243,28 g/mol
Número MDL: MFCD02682396
Núm. CAS: 101537-64-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %