Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
B5342-1G B5342-5G
TCIAB5342-1GEA 57 EUR
TCIAB5342-1G TCIAB5342-5G
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrFNO₂
Pto. de fusión: 146°C
Número MDL: MFCD04039317
Núm. CAS: 501435-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %