(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5346-5G
B5346-25G
TCIAB5346-5GEA
68
EUR
TCIAB5346-5G
TCIAB5346-25G
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formula:
C₉H₂₁BrOSi MW: 253,26 g/mol Pto. Ebullición: 90°C Pto. de inflamación: 85°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00216589 Núm. CAS: 89031-84-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...